Få mere at vide
2-Methyl-3-butyn-2-ol, 98%
Artikelnummer. 10502561 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mL
1 L
2.5 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
250ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10502561 250 mL Glasflaske 250ml
10449260 1 L Glasflaske 1 L
11924621 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 10502561 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 156822500
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-19-5
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.12
InChI nøgle CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC navn 2-methylbut-3-yn-2-ol
SMIL CC(C)(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Smeltepunkt 3,0 °C
Farve Brun til hvid
Tæthed 0.8608g/mL
Kogepunkt 104,0 °C
Flammepunkt 21 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 1% maks. tetrahydrofuran (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HC≡CC(CH3)2OH
Brydningsindeks 1,4200 til 1,4220
Mængde 250 mL
Beilstein 01,I,235
Fieser 01,674
Merck Index 15,6108
Specifik vægtfylde 0.8608
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: blandbar. Andre opløseligheder: blandet med acetone, benzen, cellosolve, carbontetrachlorid, cyclohexanon, diethylen, glykol, ethylacetat, petroleum, methylethyl, keton, mineralsk terpentin, monoethanolamin
Viskositet 3,02 mPa (20 °C)
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystaller eller pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H361f-Mistænkes for at skade forplantningsevnen.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.