Få mere at vide
2-Methyl-3-butyn-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11351967
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11351967 100 mL 100ml
11361967 500 mL 500ml
11371967 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11351967 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L07593.AE
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 115-19-5 | C5H8O | 84,118 g/mol
2-Methyl-3-butyn-2-ol anvendes som mellemprodukt til fremstilling af produkter til den agrokemiske og specialkemiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-3-butyn-2-ol anvendes som mellemprodukt til fremstilling af produkter til den agrokemiske og specialkemiske industri.
Opløselighed
Fuldt blandbar.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115-19-5
Molekylær formel C5H8O
Molekylvægt (g/mol) 84.118
MDL nummer MFCD00004467
InChI nøgle CEBKHWWANWSNTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-butyn-2-ol, 3-butyn-2-ol, 2-methyl, 3-methyl-1-butyn-3-ol, 3-methylbutynol, 2-methyl-2-butynol, ethynyldimethylcarbinol, carbavane, dimethylethynylcarbinol, dimethylethynylmethanol, 1,1-dimethyl-2-propynol
PubChem CID 8258
IUPAC navn 2-methylbut-3-yn-2-ol
SMIL CC(C)(C#C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-butyn-2-ol
Smeltepunkt 2°C to 3°C
Tæthed 0.863
Kogepunkt 103°C to 104°C
Flammepunkt 22°C (72°F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 100 mL
FN nummer UN1987
Beilstein 635746
Merck Index 14,6034
Opløselighedsinformation Fully miscible.
Formel vægt 84.12
Procent renhed 98%