Få mere at vide
Alfa Aesar™ 2-Methyl-3-buten-2-ol, 98%
Artikelnummer. 11415696
Skift visning
Mængde:
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
11415696 100mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 11415696 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. B20790.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-buten-2-ol
CAS 115-18-4
Kogepunkt 98°C to 99°C
Flammepunkt 13°C (55°F)
Lugt Like Alcohol
Molekylær formel C5H10O
MDL nummer MFCD00004470
Mængde 100mL
FN nummer UN1987
Beilstein 1698263
Synonym 2-methyl-3-buten-2-ol, 1,1-dimethylallyl alcohol, methylbutenol, 3-buten-2-ol, 2-methyl, 3-hydroxy-3-methyl-1-butene, dimethylvinylcarbinol, dimethylvinylmethanol, vinyldimethylcarbinol, isoprenyl alcohol, 3-methyl-1-buten-3-ol
InChI nøgle HNVRRHSXBLFLIG-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C=C)O
IUPAC navn 2-methylbut-3-en-2-ol
Molekylvægt (g/mol) 86.134
PubChem CID 8257
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%