Få mere at vide
2-methyl-3-buten-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613225 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10613225 1 g Glasflaske 1g
11994621 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10613225 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 425690010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4516-90-9 | C5H10O | 86.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4516-90-9
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.13
InChI nøgle NVGOATMUHKIQQG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3-buten-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl, 2-methyl-but-3-en-1-ol, 3-buten-1-ol, 2-methyl-, 2s, acmc-20mpc0, acmc-1bn7w, 2-methyl-3-butene-1-ol, 1-hydroxy-2-methyl-3-butene, nvgoatmuhkiqqg-uhfffaoysa
PubChem CID 94292
IUPAC navn 2-methylbut-3-en-1-ol
SMIL CC(CO)C=C
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3-buten-1-ol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 0.8350g/mL
Kogepunkt 120.0°C to 121.0°C
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=CHCH(CH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280 (20°C, 589nm)
Mængde 1 g
Specifik vægtfylde 0.835
Formel vægt 86.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Methyl-3-buten-1-ol
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Precautionary Statement