Få mere at vide
2-Methyl-3,5-dinitrobenzoesyre, 97+%
Artikelnummer. 11491938
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491938 25 g 25g
11401948 100 g 100g
11329589 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491938 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14555.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-10-2026
CAS: 28169-46-2 | C8H6N2O6 | 226,14 g/mol
2-Methyl-3,5-dinitrobenzoesyre blev anvendt til syntese af heterocykliske derivater og til syntese af isoquinolon.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoesyre blev brugt til at syntetisere heterocykliske derivater og i
syntesen af isoquinolon.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28169-46-2
Molekylær formel C8H6N2O6
Molekylvægt (g/mol) 226.14
MDL nummer MFCD00007161
InChI nøgle CDVNZMKTJIBBBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-methylbenzoic acid, 3,5-dinitro-o-toluic acid, benzoic acid, 2-methyl-3,5-dinitro, 3,5-dinitrotoluic acid, o-toluic acid, 3,5-dinitro, 2-methyl-3,5-dinitro-benzoic acid, 3,5-dinitro-2-methyl-benzoic acid, acmc-1cfeu, o-toluic acid,5-dinitro
PubChem CID 98824
IUPAC navn 2-methyl-3,5-dinitrobenzoesyre
SMIL CC1=C(C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-3,5-dinitrobenzoic acid
Smeltepunkt 203 °C til 207 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2622906
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 226.15
Procent renhed 98%