Få mere at vide
2-methyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15406978
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15406978 5 g 5g
15496968 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15406978 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H60502.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 513-42-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-42-8
Molekylær formel C4H8O
MDL nummer MFCD00004737
InChI nøgle BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10557
IUPAC navn 2-methylprop-2-en-1-ol
SMIL CC(=C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-propen-1-ol
Tæthed 0.857
Kogepunkt 113°C to 115°C
Flammepunkt 32°C (90°F)
Lineær formel CH2=C(CH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.426
Mængde 5 g
FN nummer UN2614
Beilstein 969226
Synonym methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 72.107
Formel vægt 72.11
Procent renhed 98%