Få mere at vide
2-methyl-2-propen-1-ol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10773144 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 mL
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
10ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10773144 100 mL 100ml
10756361 10 mL 10ml
10153530 500 mL 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10773144 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150291000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 513-42-8 | C4H8O | 72.11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 513-42-8
Molekylær formel C4H8O
Molekylvægt (g/mol) 72.11
MDL nummer MFCD00004737
InChI nøgle BYDRTKVGBRTTIT-UHFFFAOYSA-N
Synonym methallyl alcohol, 2-methyl-2-propen-1-ol, 2-methylallyl alcohol, isopropenyl carbinol, 2-propen-1-ol, 2-methyl, beta-methallyl alcohol, methacryl alcohol, 3-hydroxy-2-methylpropene, beta-methylallyl alcohol, 2-methyl-2-propene-1-ol
PubChem CID 10557
IUPAC navn 2-methylprop-2-en-1-ol
SMIL CC(=C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-propen-1-ol
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -50°C
Tæthed 0.8500g/mL
Kogepunkt 113°C to 115°C
Flammepunkt 33°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2C=C(CH3)CH2OH
Brydningsindeks 1.4250 to 1.427
Mængde 100 mL
Beilstein 01, 443
Specifik vægtfylde 0.85
Opløselighedsinformation Solubility in water: 11 %. Other solubilities: soluble in alcohols,esters,ketones and,hydrocarbons
Viskositet 2.24 mPa.s (20°C)
Formel vægt 72.11
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-propen-1-ol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.