Få mere at vide
2-Methyl-2-pentenal, (E)+(Z), 97%
Artikelnummer. 11462358
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11462358 25 g 25g
11472358 100 g 100g
11482358 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11462358 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15729.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-07-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 623-36-9 | C6H10O | 98,145 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 623-36-9
Molekylær formel C6H10O
Molekylvægt (g/mol) 98.145
MDL nummer MFCD00006978
InChI nøgle IDEYZABHVQLHAF-GQCTYLIASA-N
Synonym 2-methyl-2-pentenal, 2-pentenal, 2-methyl, e-2-methyl-2-pentenal, 2-methyl-3-ethylacrolein, 2-methyl-2-penten-1-al, 2-methyl-2-pentene-1-al, 2,4-dimethylcrotonaldehyde, trans-2-methyl-2-pentenal, e-2-methylpent-2-enal, unii-98qag1u530
PubChem CID 5319754
IUPAC navn (E)-2-methylpent-2-enal
SMIL CCC=C(C)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-pentenal
Navn note (E)+(Z)
Smeltepunkt -90 °C
Tæthed 0.86
Kogepunkt 134°C to 136°C
Flammepunkt 31°C (87°F)
Lugt Pleasant
Brydningsindeks 1.4495
Mængde 25 g
FN nummer UN1988
Beilstein 506124
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 98.15
Procent renhed 97%