Få mere at vide
2-methyl-2-pentanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489386
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489386 5 g 5g
11499386 25 g 25g
11409396 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489386 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19090.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 590-36-3 | C6H14O | 102.18 g/mol
Det bruges til at studere dets antagonistaktivitet. Det reagerer med et andet målsted for at ændre det rumlige forhold mellem det hydrofobe agonistbindingssted og det allosteriske sted. Det kan initiere polymerisationen af isocyanater og epoxider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges til at studere dets antagonistaktivitet. Det reagerer med et andet målsted for at ændre det rumlige forhold mellem det hydrofobe agonistbindingssted og det allosteriske sted. Det kan initiere polymerisationen af isocyanater og epoxider.
Opløselighed
Opløseligt i vand ved 20 °C 32g/L. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 590-36-3
Molekylær formel C6H14O
Molekylvægt (g/mol) 102.18
MDL nummer MFCD00004485
InChI nøgle WFRBDWRZVBPBDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-pentanol, 2-pentanol, 2-methyl, 2-hydroxy-2-methylpentane, unii-hu2so831kp, dimethylpropylcarbinol, hu2so831kp, 1,1-dimethylbutanol, methyl-2 pentanol-2, 2-methyl-2-hydroxypentane, acmc-209m9l
PubChem CID 11543
IUPAC navn 2-methylpentan-2-ol
SMIL CCCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-pentanol
Smeltepunkt -103°C
Kogepunkt 120°C to 122°C
Flammepunkt 30°C (86°F)
Lugt Alcohol-like
Mængde 5 g
FN nummer UN2560
Beilstein 1718951
Formel vægt 102.18
Procent renhed 99%