Få mere at vide
2-Methyl-2-nitropropane, 99%
Artikelnummer. 10685632 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
25g; Glass bottle
Artikelnummer.
10685632 25g; Glass bottle
1 options
Artikelnummer. 10685632 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 182960250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 594-70-7 | C4H9NO2 | 103.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-nitropropane
Navn note 99%
CAS 594-70-7
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 24°C
Farve White
Tæthed 0.9500g/mL
Kogepunkt 126°C to 127°C
Flammepunkt 19°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5 % min. (GC)
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C4H9NO2
Lineær formel (CH3)3CNO2
Brydningsindeks 1.3990 to 1.403
MDL nummer MFCD00007393
Mængde 25 g
Beilstein 01, 129
Specifik vægtfylde 0.95
Synonym propane, 2-methyl-2-nitro, trimethylnitromethane, 2-nitroisobutane, 2-nitro-2-methylpropane, tert-nitrobutane, 1,1-dimethyl-1-nitroethane, nitro-tert-butane, 2-methyl-2-nitro-propane, unii-9dkh5l679z, ccris 5044
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
InChI nøgle AIMREYQYBFBEGQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)(C)[N+](=O)[O-]
IUPAC navn 2-methyl-2-nitropropane
Molekylvægt (g/mol) 103.12
PubChem CID 11672
Formel vægt 103.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-nitropropane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.