Få mere at vide
2-methyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443857
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10 L
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11443857 2500 mL 2500ml
11433857 500 mL 500ml
11339589 10,000 mL 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11443857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18304.0F
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-2-butanol anvendes som opløsningsmiddel i smagsstoffer, lægemidler, korrosionsinhibitorer, harpikser, gummier, coatingmaterialer og i organisk syntese. Det virker som et skummende middel (malmflotation), overfladeaktivt middel (råolieudvinding) og stabiliseringsmiddel. Yderligere bruges det i proceshjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-2-butanol anvendes som opløsningsmiddel i smagsstoffer, lægemidler, korrosionsinhibitorer, harpikser, gummier, coatingmaterialer og i organisk syntese. Det virker som et skummende middel (malmflotation), overfladeaktivt middel (råolieudvinding) og stabiliseringsmiddel. Yderligere bruges det i proceshjælpemidler.
Opløselighed Blandbar med
alkohol, ether, benzen, chloroform, glycerol, olier og acetone.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-85-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004478
InChI nøgle MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ol
SMIL CCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-butanol
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 0.805 g/mL
Kogepunkt 101°C to 103°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.405
Mængde 2500 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1361351
Merck Index 14,7140
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,glycerol,oils and acetone.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-butanol