Få mere at vide
2-methyl-2-butanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433857
Skift visning
Mængde:
10,000 mL
2500 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
10 L
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11433857 500 mL 500ml
11443857 2500 mL 2500ml
11339589 10,000 mL 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 11433857 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18304.AP
Request Bulk or Custom Format
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
CAS: 75-85-4 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-2-butanol anvendes som opløsningsmiddel i smagsstoffer, lægemidler, korrosionsinhibitorer, harpikser, gummier, coatingmaterialer og i organisk syntese. Det virker som et skummende middel (malmflotation), overfladeaktivt middel (råolieudvinding) og stabiliseringsmiddel. Yderligere bruges det i proceshjælpemidler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-2-butanol anvendes som opløsningsmiddel i smagsstoffer, lægemidler, korrosionsinhibitorer, harpikser, gummier, coatingmaterialer og i organisk syntese. Det virker som et skummende middel (malmflotation), overfladeaktivt middel (råolieudvinding) og stabiliseringsmiddel. Yderligere bruges det i proceshjælpemidler.
Opløselighed Blandbar med
alkohol, ether, benzen, chloroform, glycerol, olier og acetone.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75-85-4
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004478
InChI nøgle MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-2-butanol, tert-amyl alcohol, amylene hydrate, tert-pentyl alcohol, tert-pentanol, t-amyl alcohol, 2-butanol, 2-methyl, dimethylethylcarbinol, ethyldimethylcarbinol, tert-isoamyl alcohol
PubChem CID 6405
IUPAC navn 2-methylbutan-2-ol
SMIL CCC(C)(C)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2-butanol
Smeltepunkt -12°C
Tæthed 0.805 g/mL
Kogepunkt 101°C to 103°C
Flammepunkt 20°C (68°F)
Analyseprocentområde 0.98
Brydningsindeks 1.405
Mængde 500 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1361351
Merck Index 14,7140
Opløselighedsinformation Miscible with alcohol,ether,benzene,chloroform,glycerol,oils and acetone.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2-butanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2-butanol