Få mere at vide
2-methyl-2,4-pentandiol, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10657192 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
50g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10657192 50 g Glasflaske 50g
1 options
Artikelnummer. 10657192 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219450500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    221.00 DKK
    194.65 DKK / 50g
    Spare 26.35 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS 107-41-5
Smeltepunkt -40,0 °C
Tæthed 0.9220g/mL
Kogepunkt 197,0 °C
Flammepunkt 93 °C
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H14O2
Lineær formel CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Brydningsindeks 1,4260 til 1,4280
Mængde 50 g
Beilstein 01,486
Fieser 01,693
Merck Index 15,4746
Specifik vægtfylde 0.922
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether og lavere aliphathic, kulbrinter
InChI nøgle SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(CC(C)(C)O)O
IUPAC navn 2-methylpentan-2,4-diol
Molekylvægt (g/mol) 118.18
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
Viskositet 36 mPa (20 °C)
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99+%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methyl-2,4-pentanediol