Få mere at vide
2-Methyl-2,4-pentanediol, 99%
Artikelnummer. 10071790 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10071790 1 L Glasflaske 1 L
10772314 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10003083 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10071790 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 150340010
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-41-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.18
MDL nummer MFCD00004547
InChI nøgle SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
IUPAC navn 2-methylpentan-2,4-diol
SMIL CC(CC(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-2, 4-pentanediol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -40.0°C
Tæthed 0.9220g/mL
Kogepunkt 197.0°C
Flammepunkt 93°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3CH(OH)CH2C(CH3)2OH
Brydningsindeks 1.4260 to 1.4280
Mængde 1 L
Beilstein 01, 486
Fieser 01,693
Merck Index 15, 4746
Specifik vægtfylde 0.922
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether and lower aliphathic,hydrocarbons
Viskositet 36 mPa.s (20°C)
Formel vægt 118.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Lidt tyktflydende væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-2,4-pentanediol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.