Få mere at vide
(+/-)-2-methyl-2,4-pentandiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11342056
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2.5 L
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11342056 100 mL 100ml
11352056 500 mL 500ml
11362056 2500 mL 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11342056 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03187.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 107-41-5 | C6H14O2 | 118.176 g/mol
(± )-2-Methyl-2,4-pentandiol bruges til at kontrollere flydeegenskaberne af industrielle produkter såsom maling, belægninger, rensemidler, opløsningsmidler og hydrauliske væsker. Det virker som et fortykningsmiddel i kosmetiske produkter. Det tjener som et koblingsmiddel og et additiv til hydrauliske væsker, blæk og cement. Det bruges også som en blodvolumenudvidelse. Desuden bruges det som opløsningsmiddel til rengørings- og farvestoffer. Ud over dette bruges det i laboratorieundersøgelser som præcipitant og kryobeskyttelsesmiddel i proteinkrystallografi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(^+)-2-Methyl-2,4-pentandiol bruges til at kontrollere strømningsegenskaberne af industrielle produkter såsom maling, belægninger, rensemidler, opløsningsmidler og hydrauliske væsker. Det virker som et fortykningsmiddel i kosmetiske produkter. Det tjener som et koblingsmiddel og et additiv til hydrauliske væsker, blæk og cement. Det bruges også som en blodvolumenudvidelse. Desuden bruges det som opløsningsmiddel til rengørings- og farvestoffer. Ud over dette bruges det i laboratorieundersøgelser som præcipitant og kryobeskyttelsesmiddel i proteinkrystallografi.
Opløselighed
Blandbar med vand, alkohol, ether, fedtsyrer og lavere alifatiske kulbrinter. Lidt blandbar med kultetrachlorid.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med stærke syrer, stærke oxidationsmidler og stærke reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 107-41-5
Molekylær formel C6H14O2
Molekylvægt (g/mol) 118.176
MDL nummer MFCD00004547
InChI nøgle SVTBMSDMJJWYQN-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexylene glycol, 2-methyl-2,4-pentanediol, pinakon, 2,4-dihydroxy-2-methylpentane, 2,4-pentanediol, 2-methyl, diolane, isol, 4-methyl-2,4-pentanediol, 1,1,3-trimethyltrimethylenediol, 2-methyl pentane-2,4-diol
PubChem CID 7870
ChEBI CHEBI:62995
IUPAC navn 2-methylpentan-2,4-diol
SMIL CC(CC(C)(C)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Methyl-2,4-pentanediol
Smeltepunkt -40°C
Tæthed 0.922
Kogepunkt 197°C
Flammepunkt 93°C (199°F)
Lugt Weak
Brydningsindeks 1.427
Mængde 100 mL
Beilstein 1098298
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,4710
Opløselighedsinformation Miscible with water,alcohol,ether,fatty acids and lower aliphatic hydrocarbons. Slightly miscible with carbon tetrachloride.
Formel vægt 118.18
Procent renhed 98%