Få mere at vide
2-Methyl-1-propanol (isobutylalkohol), TRC
Artikelnummer. 30133186
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133186 250 mL
17985105 50 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCI780075250ML
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4 H10 O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
Synonym 1-Propanol, 2-methyl-, Isobutyl alcohol (8CI), 2-Methyl-1-propanol, 1-Hydroxy-2-methylpropane, 1-Isobutanol, 1-Methyl-2-propanol, 2-Methylpropyl alcohol, Isobutanol, Isopropyl carbinol, NSC 5708, iso-Butyl alcohol, 2-Methylpropanol
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Isobutanol
Mængde 250 mL
InChI formel InChI=1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 74.0732