Få mere at vide
2-Methyl-1-propanol, til HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10714492 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10714492 1 L Glasflaske 1 L
1 options
Artikelnummer. 10714492 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 412640010
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-propanol
Navn note For HPLC
CAS 78-83-1
Absorbans 0,01 maks. ved 330 nm, 0,01 maks. ved 400 nm, 0,03 max ved 260 nm, 0,05 maks. ved 250 nm, 0,1 maks. ved 245 nm, 0,5 max ved 230 nm, 1 maks. ved 219 nm
Smeltepunkt -108,0 °C
Farve Farveløs
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 108,0 °C
Flammepunkt 28 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H10O
Lineær formel (CH3)2CHCH2OH
Brydningsindeks 1,3945 til 1,3965
Mængde 1 L
Beilstein 01,373
Rester efter fordampning 0,0005% maks.
Merck Index 15,5176
Specifik vægtfylde 0.8
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 95 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, acetone
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC(C)CO
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
Molekylvægt (g/mol) 74.12
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Viskositet 4 Pas (20 °C)
Formel vægt 74.12
Procent renhed ≥99.45%
Grad HPLC
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.