Få mere at vide
2-Methyl-1-propanol, Solstice
Artikelnummer. 15633880
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15633880 1 L 1 L
15643880 2.5 L 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15633880 Leverandør Fluka Leverandørnr. 330641L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    681.00 DKK
    494.18 DKK / 1 L
    Spare 186.82 DKK
    27% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.123
MDL nummer MFCD00004740
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-Propanol
Navn note Reag. Ph. Eur.
Tæthed 0,803 g/ml ved 25 °C
Flammepunkt 28 °C (82,4 °F)
Lineær formel (CH3)2CHCH2OH
Mængde 1 L
FN nummer 1212
Beilstein 1730878
Dampdensitet 2,55 (vs luft)
Formel vægt 74,12 g/mol
Procent renhed ≥99% (GC)
Grad ACS/puriss. pa
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-methylpropan-1-ol