Få mere at vide
2-Methyl-1-propanol, 99+%, Extra Pure
Artikelnummer. 10746581 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10746581 2.5 L Glasflaske 2.5 L
10317860 1 L Glasflaske 1 L
10105353 25 L Metal tromle 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10746581 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158280025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2-Methyl-1-propanol, 99+%, C4H10O, CAS Number-78-83-1, 1-hydroxymethylpropane, 1-propanol, 2-methyl, 2-methyl-1-propanol, 2-methylpropyl alcohol, i-butyl alcohol, isobutanol, iso-butyl alcohol, isobutyl alcohol, isobutylalkohol, isopropylcarbinol, 2.5L, 99% min. (GC), 01, 373, 108 deg.C, 100.0, 99.0 | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74.12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004740
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-propanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -108°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 108°C
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel (CH3)2CHCH2OH
Brydningsindeks 1.3945 to 1.3965
Mængde 2.5 L
Beilstein 01, 373
Rester efter fordampning 0.005% max.
Merck Index 15, 5176
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,acetone
Viskositet 4 Pas (20°C)
Formel vægt 74.12
Damptryk 11.7mbar at 20°C
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.