Få mere at vide
2-Methyl-1-propanol, 99+%, ekstra ren
Artikelnummer. 10105353 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
2.5 L
25 L
Emballage:
Glasflaske
Metal tromle
Pakningsstørrelse:
1 L
2.5 L
25 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10105353 25 L Metal tromle 25 L
10317860 1 L Glasflaske 1 L
10746581 2.5 L Glasflaske 2.5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10105353 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 158280250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3260.00 DKK
    2846.65 DKK / 25 L
    Spare 413.35 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
2-Methyl-1-propanol, 99+%, C4H10O, CAS-nummer-78-83-1, 1-hydroxymethylpropan, 1-propanol, 2-methyl, 2-methyl-1-propanol, 2-methylpropylalkohol, i-butylalkohol, isobutanol, isobutylalkohol, isobutylalkohol, isopropylcarbinol, 2,5L, 99% min. (GC), 01.373, 108 grader. C, 100.0, 99.0 | CAS: 78-83-1 | C4H10O | 74,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 78-83-1
Molekylær formel C4H10O
Molekylvægt (g/mol) 74.12
MDL nummer MFCD00004740
InChI nøgle ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcohol
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
IUPAC navn 2-methylpropan-1-ol
SMIL CC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-propanol
CAS min % 99.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -108.0°C
Tæthed 0.8000g/mL
Kogepunkt 108.0°C
Flammepunkt 28°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Metal tromle
Lineær formel (CH3)2CHCH2OH
Brydningsindeks 1.3945 to 1.3965
Mængde 25 L
Beilstein 01, 373
Rester efter fordampning 0.005% max.
Merck Index 15, 5176
Specifik vægtfylde 0.8
Opløselighedsinformation Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ether, acetone
Viskositet 4 Pas (20°C)
Formel vægt 74.12
Damptryk 11.7mbar at 20°C
Procent renhed 99+%
Grad Ekstra ren
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methyl-1-propanol
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.