Få mere at vide
2-Methyl-1-morpholino-2-propanamin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10453753
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10453753 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10103602 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10453753 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MO01187CB
Kemiske identifikatorer
CAS 6105-75-5
Molekylær formel C8H18N2O
Molekylvægt (g/mol) 158.25
MDL nummer MFCD01714129
InChI nøgle JCXYZQUYVNLCTG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-morpholinopropan-2-amine, 2-methyl-1-morpholin-4-yl propan-2-amine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-yl-ethylamine, 2-methyl-1-morpholino-2-propanamine, 4-2-amino-2-methylpropyl morpholine, morpholine, 4-2-amino-2-methylpropyl, morpholine, n-2-aminoisobutyl, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethylamine, 1,1-dimethyl-2-morpholin-4-ylethyl amine, 4-morpholineethanamine, alpha,alpha-dimethyl
PubChem CID 201497
IUPAC navn 2-methyl-1-morpholin-4-ylpropan-2-amin
SMIL CC(C)(N)CN1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methyl-1-morpholino-2-propanamine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 158.24
Procent renhed 97%