Få mere at vide
(+/-)-2-Methyl-1-butanol, 98%
Artikelnummer. 11349589
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11349589 100 mL 100ml
11494857 500 mL 500ml
11404867 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11349589 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21825.AE
Request Bulk or Custom Format
CAS: 137-32-6 | C5H12O | 88.15 g/mol
2-Methyl-1-butanol er en flygtig metabolit produceret af en række forskellige plantearter. Anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese (introduktion af aktiv amylgruppe), i smøremidler, blødgørere, additiver til olier& maling. Det bruges også som et parfumemiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methyl-1-butanol er en flygtig metabolit produceret af en række forskellige plantearter. Anvendes som opløsningsmiddel i organisk syntese (introduktion af aktiv amylgruppe), i smøremidler, blødgørere, additiver til olier& maling. Det bruges også som et parfumemiddel.
Opløselighed
Opløseligt i vand. [183 g/L (0 C)] og alkohol.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 137-32-6
Molekylær formel C5H12O
Molekylvægt (g/mol) 88.15
MDL nummer MFCD00004743
InChI nøgle QPRQEDXDYOZYLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methyl-1-butanol, active amyl alcohol, 1-butanol, 2-methyl, 2-methylbutanol, sec-butylcarbinol, dl-2-methyl-1-butanol, 2-methyl-n-butanol, 2-methylbutyl alcohol, 2-methyl butanol-1, primary active amyl alcohol
PubChem CID 8723
ChEBI CHEBI:48945
IUPAC navn 2-methylbutan-1-ol
SMIL CCC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Smeltepunkt <-70°C
Tæthed 0.815
Kogepunkt 129°C to 131°C
Flammepunkt 43°C (109°F)
Brydningsindeks 1.411
Mængde 100 mL
FN nummer UN1105
Beilstein 1718810
Merck Index 14,6030
Opløselighedsinformation Soluble in water. [183g/L (0 C)] and alcohol.
Formel vægt 88.15
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (+/-)-2-Methyl-1-butanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH066-Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (+/-)-2-Methyl-1-butanol