Få mere at vide
2-Methyl-1,3-propandiol (beta-Hydroxyisobutanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,3-propandiol |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10O2/c1-4(2-5)3-6/h4-6H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 90.0681 |