Få mere at vide
2-Methyl-1,3-dioxolan, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methyl-1,3-dioxolane |
| Tæthed | 0.982 |
| Kogepunkt | 80 °C til 83 °C |
| Flammepunkt | −2 °C (28 °F) |
| Brydningsindeks | 1.398 |
| Mængde | 10 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 102520 |
| Formel vægt | 88.11 |
| Procent renhed | 98% |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 2-Methyl-1,3-dioxolane
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-methyl-1,3-dioxolane