Få mere at vide
2-Methoxythiazole, 98%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxythiazole |
| Kogepunkt | 150°C to 151°C |
| Flammepunkt | 49°C (120°F) |
| Mængde | 25 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Formel vægt | 115.15 |
| Procent renhed | 98% |