Få mere at vide
2-Methoxypyridine, 98%
Artikelnummer. 11440284
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440284 25 g 25g
11450284 100 g 100g
11460284 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440284 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13675.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1628-89-3 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1628-89-3
Molekylær formel C6H7NO
Molekylvægt (g/mol) 109.13
MDL nummer MFCD00006262
InChI nøgle IWTFOFMTUOBLHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyridine, 2-methoxy, 2-methoxy pyridine, pyridine, methoxy, 2-methoxy-pyridine, unii-geb38j8108, methyl 2-pyridyl ether, methoxypyridine, 6-methoxypyridine, methyl pyridinyl ether, pubchem13201
PubChem CID 74201
IUPAC navn 2-methoxypyridin
SMIL COC1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridine
Tæthed 1.046
Kogepunkt 142°C to 143°C
Flammepunkt 32°C (89°F)
Brydningsindeks 1.504
Mængde 25 g
FN nummer UN3271
Beilstein 108189
Formel vægt 109.13
Procent renhed 98%