Få mere at vide
2-Methoxypyridin-5-boronsyre, 95%
Beskrivelse
2-Methoxypyridin-5-boronsyre bruges i kosmetik, belægninger stearinlys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Methoxypyridin-5-boronsyre bruges i kosmetik, belægninger stearinlys.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
Tekniske data
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxypyridine-5-boronic acid |
| Smeltepunkt | 132 °C til 133 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 9119950 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 152.95 |
| Procent renhed | 95% |