Få mere at vide
2-Methoxypyridine-5-boronic acid, 95%
Artikelnummer. 11314526
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11314526 1 g 1g
11334526 250 mg 250mg
11324526 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11314526 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20087.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 163105-89-3 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
2-Methoxypyridin-5-boronsyre bruges i kosmetik, belægninger stearinlys.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methoxypyridin-5-boronsyre bruges i kosmetik, belægninger stearinlys.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163105-89-3
Molekylær formel C6H8BNO3
Molekylvægt (g/mol) 152.94
MDL nummer MFCD02093044
InChI nøgle DHADXDMPEUWEAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-5-pyridineboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxypyridine-5-boronic acid, 2-methoxy-5-pyridinylboronic acid, 6-methoxypyridine-3-boronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 6-methoxy-pyridine-3-boronic acid, 6-methoxy-3-pyridinylboronic acid, 6-methoxy-3-pyridylboronic acid, 6-methoxypyridin-3-yl boranediol
PubChem CID 2734368
IUPAC navn (6-methoxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL COC1=CC=C(C=N1)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridine-5-boronic acid
Smeltepunkt 132°C to 133°C
Mængde 1 g
Beilstein 9119950
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 152.95
Procent renhed 95%