Få mere at vide
2-Methoxypyridin-3-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11444510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11444510 5 g 5g
11434510 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11444510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50087.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 71255-09-9 | C7H7NO2 | 137,138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71255-09-9
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD04115112
InChI nøgle PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
PubChem CID 12533391
IUPAC navn 2-methoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=C(C=CC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%