Få mere at vide
2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 97%
Artikelnummer. 11434510
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434510 1 g 1g
11444510 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434510 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50087.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71255-09-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71255-09-9
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD04115112
InChI nøgle PIFFMIDNNWOQLK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxynicotinaldehyde, 2-methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy-pyridine-3-carbaldehyde, 2-methoxypyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridine carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde,2-methoxy, 2-methoxy-3-pyridinecarbaldehyde, pubchem15124, 2-methoxy-3-formyl-pyridine
PubChem CID 12533391
IUPAC navn 2-methoxypyridin-3-carbaldehyd
SMIL COC1=C(C=CC=N1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridine-3-carboxaldehyde
Mængde 1 g
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxynicotinaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxy-3-pyridinecarboxaldehyde