Få mere at vide
2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11424460
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11424460 1 g 1g
11414460 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11424460 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50060.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 532391-31-4
Molekylær formel C12H18BNO3
Molekylvægt (g/mol) 235.09
MDL nummer MFCD05663507
InChI nøgle JEJYNUCGRAHMDO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-pyridine, 2-methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-methoxypyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, 2-methoxy-3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine, 2-methoxy-3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl pyridine, pubchem16545, ksc498e8t, 2-methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 17750166
IUPAC navn 2-methoxy-3-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin
SMIL COC1=NC=CC=C1B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridine-3-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 235.09
Procent renhed 97%