Få mere at vide
2-Methoxypyridine-3-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 11324536
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11324536 1 g 1g
11334536 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11324536 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L20094.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 163105-90-6 | C6H8BNO3 | 152.94 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 163105-90-6
Molekylær formel C6H8BNO3
Molekylvægt (g/mol) 152.94
MDL nummer MFCD03411572
InChI nøgle NVOLYUXUHWBCRJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxypyridine-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridineboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridylboronic acid, 2-methoxypyridin-3-yl-3-boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridyl boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl-boronic acid, boronic acid, 2-methoxy-3-pyridinyl, boronic acid, b-2-methoxy-3-pyridinyl
PubChem CID 2762709
IUPAC navn (2-methoxypyridin-3-yl)boronsyre
SMIL COC1=NC=CC=C1B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 136°C to 138°C
Mængde 1 g
Formel vægt 152.95
Procent renhed 98%