Få mere at vide
2-Methoxypropanol, TRC
Artikelnummer. 30007359
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30007359 10 g
17979859 1 g
17999859 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30007359 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM22725510G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1589-47-5
Molekylær formel C4 H10 O2
Molekylvægt (g/mol) 90.12
Synonym 2-Methoxy-1-propanol, 2-Methoxy-1-hydroxypropane, 2-Methoxypropanol
IUPAC navn 2-methoxypropan-1-ol
SMIL COC(C)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxypropanol
Renhedsgrad noter GC
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C4H10O2/c1-4(3-5)6-2/h4-5H,3H2,1-2H3
Formel vægt 90.0681
Procent renhed >95%