Få mere at vide
2-Methoxyphenylacetonitrile, 98%
Artikelnummer. 11485847
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485847 50 g 50g
11495847 250 g 250g
11475847 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11485847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24400.18
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7035-03-2 | C9H9NO | 147.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7035-03-2
MDL nummer MFCD00001902
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylacetonitrile
Smeltepunkt 66°C to 70°C
Kogepunkt 141°C to 143°C (15 mmHg)
Flammepunkt 129°C (264°F)
Molekylær formel C9H9NO
Mængde 50 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2087748
Synonym 2-methoxyphenyl acetonitrile, 2-methoxyphenylacetonitrile, 2-methoxybenzyl cyanide, 2-2-methoxyphenyl acetonitrile, benzeneacetonitrile, 2-methoxy, o-methoxyphenylacetonitrile, o-methoxybenzyl cyanide, o-methoxyphenyl acetonitrile, 2-2-methoxyphenyl ethanenitrile, 2-methoxybenzylcyanid
InChI nøgle DWJKILXTMUGXOU-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC=C1CC#N
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenyl)acetonitril
Molekylvægt (g/mol) 147.18
PubChem CID 81496
Formel vægt 147.18
Procent renhed 98%