Få mere at vide
2-Methoxyphenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 10391464 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10391464 100 g Glasflaske 100g
10052410 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10391464 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 177601000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-25-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004321
InChI nøgle IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylacetic acid
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 122,0 °C til 125,0 °C
Farve Creme-Pink til Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3OC6H4CH2CO2H
Mængde 100 g
Beilstein 10, 188
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselige i ethenol, ethylether, acetone
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver