Få mere at vide
2-Methoxyphenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11482228
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11482228 50 g 50g
11472228 10 g 10g
11359589 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11482228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15211.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
2-Methoxyphenyleddikesyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methoxyphenyleddikesyre anvendes som
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløselig i methanol, ether, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-25-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004321
InChI nøgle IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 122 °C til 125 °C
Mængde 50 g
Beilstein 2047573
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Også opløseligt i methanol, ether, ethanol og acetone.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methoxyphenylacetic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methoxyphenylacetic acid