Få mere at vide
2-Methoxyphenyleddikesyre, 99%
Artikelnummer. 11472228
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11472228 10 g 10g
11359589 25 g 25g
11482228 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11472228 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A15211.09
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
Add to basket
CAS: 93-25-4 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
2-Methoxyphenyleddikesyre anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methoxyphenyleddikesyre anvendes som
farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Også opløselig i methanol, ether, ethanol og acetone.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 93-25-4
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00004321
InChI nøgle IVEWTCACRDEAOB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenylacetic acid, benzeneacetic acid, 2-methoxy, 2-2-methoxyphenyl acetic acid, 2-methoxyphenylaceticacid, o-methoxyphenyl acetic acid, acetic acid, o-methoxyphenyl, 2-methoxyphenyl acetic acid, o-methoxyphenylacetic acid, acmc-209rku, 2-carboxymethyl anisole
PubChem CID 7134
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenyl)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC=C1CC(O)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenylacetic acid
Smeltepunkt 122°C to 125°C
Mængde 10 g
Beilstein 2047573
Opløselighedsinformation Soluble in water. Also soluble in methanol,ether,ethanol and acetone.
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%