Få mere at vide
2-Methoxyphenyl isothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11312627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11312627 25 g 25g
11302627 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11312627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11799.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler, aminer og alkohol. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3288-04-8
MDL nummer MFCD00011675
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.196
Kogepunkt 267°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Molekylær formel C8H7NOS
Brydningsindeks 1.6443
Mængde 25 g
FN nummer UN2922
Beilstein 638293
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 2-methoxyphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isothiocyanate, 2-methoxyphenylisothiocyanate, 1-isothiocyanato-2-methoxy-benzene, isothiocyanic acid 2-methoxyphenyl ester, 2-methoxybenzenisothiocyanate, acmc-1coqu, o-methoxyphenylisothiocyanat, orthomethoxyphenyl isothiocyanate
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle QKAOOWJWWKWWOZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL COC1=CC=CC=C1N=C=S
IUPAC navn 1-isothiocyanato-2-methoxybenzen
Molekylvægt (g/mol) 165.21
PubChem CID 520599
Formel vægt 165.22
Procent renhed 98%