Få mere at vide
2-Methoxyphenyl isothiocyanat, 98%
Artikelnummer. 11302627
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11302627 5 g 5g
11312627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11302627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11799.06
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    577.62 DKK
    519.65 DKK / 5g
    Spare 57.97 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-08-2026
CAS: 3288-04-8 | C8H7NOS | 165,21 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Opløselighed
Reagerer med vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Uforeneligt med oxidationsmidler, aminer og alkohol. Det er følsomt over for fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3288-04-8
MDL nummer MFCD00011675
ChEBI CHEBI:16318
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenyl isothiocyanate
Tæthed 1.196
Kogepunkt 267°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Molekylær formel C6H5NO4
Brydningsindeks 1.6443
Mængde 5 g
FN nummer UN2922
Beilstein 638293
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
IUPAC navn 4-nitrobenzen-1,2-diol
Molekylvægt (g/mol) 155.11
PubChem CID 3505109
Formel vægt 165.22
Procent renhed 98%