Få mere at vide
2-Methoxyphenyl-isocyanat, 98%
Artikelnummer. 11419226
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419226 25 g 25g
11409226 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419226 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18075.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 700-87-8 | C8H7NO2 | 149,15 g/mol
2-Methoxyphenylisocyanat er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methoxyphenyl isocyanat er et vigtigt
råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Hydrolyserer med
vand.
Noter
Fugtfølsom. Beskyt mod vand og fugt. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-87-8
Molekylær formel C8H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 149.15
MDL nummer MFCD00002004
InChI nøgle SUVCZZADQDCIEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenyl isocyanate, 2-methoxyphenylisocyanate, benzene, 1-isocyanato-2-methoxy, o-methoxyphenyl isocyanate, 2-isocyanatoanisole, 1-isocyanato-2-methoxy-benzene, o-anisylisocyanate, 2-methoxybenzenisocyanate, o-anisyl isocyanate, methoxyphenyl isocyanate
PubChem CID 69695
IUPAC navn 1-isocyanato-2-methoxybenzen
SMIL COC1=CC=CC=C1N=C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenyl isocyanate
Tæthed 1.122
Kogepunkt 94°C to 96°C (10 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Lugt Pungent
Brydningsindeks 1.5414
Mængde 25 g
FN nummer UN2206
Beilstein 387700
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Hydrolyzes with water.
Formel vægt 149.15
Procent renhed 98%