Få mere at vide
2-methoxyphenoxyeddikesyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419137
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419137 25 g 25g
11409137 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11419137 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20672.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1878-85-9 | C9H10O4 | 182.175 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1878-85-9
Molekylær formel C9H10O4
Molekylvægt (g/mol) 182.175
MDL nummer MFCD00014352
InChI nøgle IHONYPFTXGQWAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-2-methoxyphenoxy acetic acid, 2-methoxyphenoxyacetic acid, guaiacoxyacetic acid, acetic acid, 2-methoxyphenoxy, o-methoxyphenoxy acetic acid, unii-7xvz1x365a, acide o-methoxyphenoxyacetique french, o-methoxy phenoxyacetic acid, acetic acid, o-methoxyphenoxy
PubChem CID 15882
IUPAC navn 2-(2-methoxyphenoxy)eddikesyre
SMIL COC1=CC=CC=C1OCC(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenoxyacetic acid
Smeltepunkt 118°C to 122°C
Mængde 25 g
Beilstein 1874501
Formel vægt 182.18
Procent renhed ≥98%