Få mere at vide
2-Methoxyphenol-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenol-d3 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i1D3 |
| Formel vægt | 127.0713 |