Få mere at vide
2-Methoxyphenol-13C6, TRC
Artikelnummer. 30484072
Skift visning
Mængde:
1 mg
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30484072 1 mg -
30481110 25 mg -
30465221 2.5 mg 2.5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30484072 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM2653031MG
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 202326-52-1
Molekylær formel C13C6H8O2
Molekylvægt (g/mol) 130.09
Synonym o-Methoxy-phenol-13C6, 1-Hydroxy-2-methoxybenzene-13C6, 2-Hydroxyanisole-13C6, Anastil-13C6, Guaiacol-13C6, Guaiastil-13C6, Methylcatechol-13C6, o-Hydroxyanisole-13C6, O-Methoxyphenol-13C6, NSC 3815-13C6
IUPAC navn 2-methoxyphenol-13C6
SMIL O[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1OC
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyphenol-13C6
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1
Formel vægt 130.07
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.