CAS RN 202326-52-1
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
2-Methoxyphenol-13C6, TRC
CAS: 202326-52-1 Molekylær formel: C13C6H8O2 Molekylvægt (g/mol): 130.09 Synonym: o-Methoxy-phenol-13C6,1-Hydroxy-2-methoxybenzene-13C6,2-Hydroxyanisole-13C6,Anastil-13C6,Guaiacol-13C6,Guaiastil-13C6,Methylcatechol-13C6,o-Hydroxyanisole-13C6,O-Methoxyphenol-13C6,NSC 3815-13C6 IUPAC navn: 2-methoxyphenol-13C6 SMIL: O[13C]1=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]([H])[13C]([H])=[13C]1OC