Få mere at vide
2-Methoxyphenol-13C6, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxyphenol-13C6 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8O2/c1-9-7-5-3-2-4-6(7)8/h2-5,8H,1H3/i2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1 |
| Formel vægt | 130.07 |