Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methoxynaphthalene |
| Navn note | 98% |
| CAS min % | 97.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 73 °C til 75 °C |
| Kogepunkt | 274 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98% |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | C10H7OCH3 |
| Vis mere |