Få mere at vide
2-Methoxynaphthalen, 98%
Artikelnummer. 11463218
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11463218 250 g 250g
11453218 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11463218 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17650.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 93-04-9 | C11H10O | 158,2 g/mol
2-methoxynaphthalenacylering bruges som en modelreaktion til at studere de katalytiske fordele ved delaminering. Det blev også brugt til at studere alkalimetal-medieret manganation (AMMMn) reaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-methoxynaphthalenacylering bruges som en modelreaktion til at studere de katalytiske fordele ved delaminering. Det blev også brugt til at studere alkalimetal-medieret manganation (AMMMn) reaktioner.
Opløselighed
Opløselig i benzen, carbondisulfid, diethylether. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 93-04-9
Molekylær formel C11H10O
Molekylvægt (g/mol) 158.2
MDL nummer MFCD00004061
InChI nøgle LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym naphthalene, 2-methoxy, yara yara, nerolin, methyl 2-naphthyl ether, yura yara, 2-naphthyl methyl ether, yara-yara, 2-naphthol methyl ether, nerolin old, beta-naphthyl methyl ether
PubChem CID 7119
IUPAC navn 2-methoxynaphthalen
SMIL COC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxynaphthalene
Smeltepunkt 70 °C til 75 °C
Kogepunkt 272 °C til 274 °C
Flammepunkt ca. 139 °C (282 °F)
Mængde 250 g
Beilstein 1859408
Merck Index 14,5997
Opløselighedsinformation Opløselig i benzen, kulstofdisulfid, diethylether. Uopløselig i vand.
Formel vægt 158.2
Procent renhed 98%