Få mere at vide
2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15244368 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15244368 5 g 5g
15234368 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15244368 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 454550050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 126617-98-9
Molekylær formel C8H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 165.99
InChI nøgle JHPPAFXQJZJGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxymethylphenylboronic acid, 2-methoxymethylbenzeneboronic acid, 2-methoxymethyl phenyl boronic acid, 2-methoxymethyl phenylboronic acid, 2-methoxymethyl benzeneboronic acid, 2-methoxymethylphebylboronic acid, boronic acid, 2-methoxymethyl phenyl, pubchem7997
PubChem CID 3759408
IUPAC navn [2-(methoxymethyl)phenyl]boronic acid
SMIL B(C1=CC=CC=C1COC)(O)O
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid
Smeltepunkt 42.0°C to 44.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Mængde 5 g
Formel vægt 165.99
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid, 98%
Signalwort
  • Advarsel
Gefahrenkategorie
  • Akut toksicitet Kategori 4
Gefahrenhinweis
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sicherheitshinweis
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.