Få mere at vide
2-(Methoxymethyl)benzenboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459627
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459627 250 mg 250mg
15449627 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459627 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52858.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 126617-98-9 | C8H11BO3 | 165.983 g/mol
2-(Methoxymethyl)benzenboronsyre anvendt som et mellemprodukt til farmaceutiske produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methoxymethyl)benzenboronsyre brugt som et mellemprodukt til
farmaceutiske produkter.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 126617-98-9
Molekylær formel C8H11BO3
Molekylvægt (g/mol) 165.983
MDL nummer MFCD03412110
InChI nøgle JHPPAFXQJZJGEP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methoxymethylphenylboronic acid, 2-methoxymethylbenzeneboronic acid, 2-methoxymethyl phenyl boronic acid, 2-methoxymethyl phenylboronic acid, 2-methoxymethyl benzeneboronic acid, 2-methoxymethylphebylboronic acid, boronic acid, 2-methoxymethyl phenyl, pubchem7997
PubChem CID 3759408
IUPAC navn [2-(methoxymethyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1COC)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 165.99
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methoxymethyl)benzeneboronic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methoxymethyl)phenylboronic acid