Få mere at vide
2-Methoxyfuran, 97%
Artikelnummer. 11417447
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417447 1 g 1g
11427447 5 g 5g
11437447 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417447 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15593.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 25414-22-6 | C5H6O2 | 98,101 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 25414-22-6
Molekylær formel C5H6O2
Molekylvægt (g/mol) 98.101
MDL nummer MFCD00003227
InChI nøgle OXCGHDNCMSOEBZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 117476
IUPAC navn 2-methoxyfuran
SMIL COC1=CC=CO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methoxyfuran
Tæthed 1.065
Kogepunkt 110°C to 111°C
Flammepunkt 10°C (50°F)
Brydningsindeks 1.447
Mængde 1 g
FN nummer UN3271
Beilstein 106270
Synonym furan, 2-methoxy, 2-methoxy furan, unii-25y8i1p35t, 2-furyl methyl ether, furan,2-methoxy, pubchem19998, acmc-209gjs, 2-methoxyfuran, 2-furyl methyl ether #
Formel vægt 98.1
Procent renhed 97%